Learn More
EVOS™ EVOS™ FL Condenser Slider Block
Blocks fluorescent light from being reflected by condenser
Marca:  EVOS™ AMEP4688
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Código de producto. 15329631
  • en la oferta / cada uno
Este ítem no se puede comprar online porque su precio está sujeto a variación. Por favor, contacte con nuestro equipo de soporte de producto en el 902 239 303 para recibir ayuda.
Descripción
Descripción
  • Improves image quality
  • Serves as alternative to light shield box for sample access during fluorescence imaging in dark environments
  • Compatible with EVOS FL , FL Color, and FL Auto imaging systems
Especificaciones
Especificaciones
EVOS™
1 each
EVOS® FL Color Imaging System, EVOS® FL Imaging System, EVOS® FL Auto Imaging System