Learn More
Periférico de captura de vídeo DVI EVOS™
Periférico de captura de vídeo DVI EVOS™
Marca: Invitrogen AMEP4717
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Descripción
El periférico de captura de vídeo DVI EVOS™ es un capturador de fotogramas portátil de DVI a USB ideal para capturar la salida de vídeo de las adquisiciones en lapsos temporales en tiempo real. Es compatible con todos los sistemas de adquisición de imágenes EVOS™ con salida DVI y puede capturar resoluciones de hasta 1920 x 1200 píxeles con una velocidad de captura de hasta 30 fotogramas por segundo.Explore toda la gama EVOS™ de sistemas y accesorios de adquisición de imágenes.
Especificaciones
Otros accesorios | |
Periférico de captura de vídeo DVI EVOS™, portátil, capturador de fotogramas de DVI a USB, adecuado para capturar la salida de vídeo de las adquisiciones en lapsos temporales en tiempo real, sistema de adquisición de imágenes automático EVOS™ FL, sistema de adquisición de imágenes en color EVOS™ FL, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL, sistema de adquisición de imágenes de EVOS™ XL | |
Sistema de adquisición de imágenes automático EVOS™ FL, sistema de adquisición de imágenes en color EVOS™ FL, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ XL | |
1 unidad |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.