Learn More
EVOS™ Dual Slide Holder
For use with automated stage of the EVOS™ FL Auto Imaging System
Marca:  EVOS™ AMEPVH021
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Código de producto. 15230211
  • en la oferta / cada uno
Este ítem no se puede comprar online porque su precio está sujeto a variación. Por favor, contacte con nuestro equipo de soporte de producto en el 902 239 303 para recibir ayuda.
Descripción
Descripción
  • Allows user to utilize different types of vessels for imaging
  • Fits microscope slide, cell culture flask or dish, or micro-well plate to stage of EVOS imaging systems for increased precision in sample alignment
  • Includes easy-to-change stage plates and vessel holders for this instrument platform
Especificaciones
Especificaciones
Two 25 x 75mm standard or chamber microscope slides
Dual Slide Holder
EVOS™ FL Auto Imaging System
Metal