Learn More
Thermo Scientific™ Evolution™ Smart Thermostatted Linear 8-Cell Changer Accessory
Posicione con precisión hasta ocho muestras con el Thermo Scientific™ Evolution™ Smart Thermostatted Linear 8-Cell Changer Accessory
Marca: Thermo Scientific™ 840-214600
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Posicione con precisión hasta ocho muestras con el Thermo Scientific™ Evolution™ Smart Thermostatted Linear 8-Cell Changer Accessory para los espectrofotómetros Thermo Scientific™ Evolution™ serie 200 y Thermo Scientific™ Evolution™ 300. La termostatización, cuando es necesaria, se lleva a cabo con un flujo de agua de un baño de recirculación de agua controlado por la temperatura externa.
Descripción general
- Aproveche al máximo las capacidades del espectrofotómetro
- Medición automática de hasta 8 muestras
- Medición automática de estándares para mediciones de aseguramiento y control de la calidad
- Medición de reacciones cinéticas multicubeta
Características:
- Intervalo de temperatura: De - 10 ° a 100 °C
- Mecanismo portaceldas de precisión que sostiene de forma segura hasta 8 celdas de paso óptico de 10 mm estándar
- Alineación y reconocimiento automáticos
- Sistema de transporte de células de precisión que ofrece un funcionamiento silencioso y un posicionamiento preciso
- Conexiones sencillas para el control de la temperatura de los líquidos en circulación
- Bandeja de recogida y drenaje que recoge las fugas de las muestras
- Control completo del software gracias al software Thermo Scientific™ INSIGHT™ en el espectrofotómetro Evolution 200 y el software Thermo Scientific™ VISIONpro™ en el espectrofotómetro Evolution 300
Configuraciones:
- Uso en la posición de las muestras de Evolution 200/300 solamente
Opciones:
- Paquete del recirculador para el control de la temperatura
- Sondas de temperatura adecuadas para el control de la temperatura
NOTA: No se recomiendan las aplicaciones de microceldas y semi-microceldas con este accesorio.
Especificaciones
Conecte el accesorio al ordenador que controla el espectrofotómetro con INSIGHT o al cabezal de control local del espectrofotómetro. Las lecturas de temperatura de todas las sondas conectadas pueden mostrarse «en directo» dentro de INSIGHT y registrarse con la lectura de medición de cada celda. | |
Buje para sonda de temperatura y sonda Buje externo con tomas para hasta 8 sondas de temperatura |
|
Buje para sonda de temperatura y sonda | |
Buje para sonda, sonda de temperatura única (840-219500) y cable USB para la conexión al ordenador en el que se ejecute INSIGHT | |
±0,1 °C | |
De -200 a 350 °C |
Termopar en miniatura, cable USB de 1,8 m suministrado | |
201 x 104 x 34 mm | |
Espectrofotómetros Evolution 200 con software INSIGHT | |
Sondas adicionales (840-219500) para medir las celdas más allá de la primera | |
> 0,2 % ± 0,5 °C |