missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EVI2A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | EVI2A |
---|---|
Concentración | 0.15 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16887304
|
Proteintech
17415-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16877304
|
Proteintech
17415-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
May complex with itself or/and other proteins within the membrane, to function as part of a cell-surface receptor.Especificaciones
EVI2A | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P22794 | |
2123 | |
EVI2A Fusion Protein Ag11075 | |
Primary | |
-20°C | |
EVI2A |
0.15 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
EVDA, EVI 2A, EVI2, EVI2A, Protein EVI2A | |
EVI2A | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |