Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Matraz para evaporar en bruto, piriforme
Para la elaboración de un matraz con unión esmerilada.
Marca:  DWK Life Sciences 210284407
206.15 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15291629
  • 217.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los matraces de evaporación DURAN™ tienen un grosor de pared uniforme y una buena simetría de rotación. Para su uso posterior en evaporadores giratorios para la evaporación de disolventes, se forma o prepara una funda de unión esmerilada estándar.
  • En forma de pera
  • Los matraces de evaporación tienen un grosor de pared uniforme y una buena simetría de rotación
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Para el procesamiento posterior como pistón esmerilado; evaporador giratorio; después del procesamiento posterior, se puede usar para la evaporación de disolventes
500 mL
Vidrio borosilicatado 3.3
10/paq.
101 mm