Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Matraz para evaporar en bruto, piriforme
Para la elaboración de un matraz con unión esmerilada.
Marca:  DWK Life Sciences 210286802
58.95 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.87500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11649848
  • 62.05€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los matraces de evaporación DURAN™ tienen un grosor de pared uniforme y una buena simetría de rotación. Para su uso posterior en evaporadores giratorios para la evaporación de disolventes, se forma o prepara una funda de unión esmerilada estándar.
  • En forma de pera
  • Los matraces de evaporación tienen un grosor de pared uniforme y una buena simetría de rotación
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Para el procesamiento posterior como pistón esmerilado; evaporador giratorio; después del procesamiento posterior, se puede usar para la evaporación de disolventes
3000 mL
Vidrio borosilicatado 3.3
1 unidad
176 mm