Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ Thermocouple Probe, Type K
Eutech™ offers a wide range of temperature probes used in various educational, laboratory, and industrial applications. 
Marca:  Thermo Scientific™ 01X220101
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15318397
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Eutech™ offers a wide range of temperature probes used in various educational, laboratory, and industrial applications. Thermocouple Probe, Type K comes in various shaft lengths and diameters for use with Eutech™ meters.
Características:
  • Varias longitudes: De 50mm a 2000mm
  • Varios diámetros: De 1mm a 6mm
Especificaciones
Especificaciones
De -50 °C a +700 °C
Medidores Eutech: EcoScan Temp JKT, Temp 300, Temp 10K
3 mm
Conector macho en miniatura
Sonda de termopar
Sonda de uso general tipo K, 3K320 (para inmersión en líquidos), sin conexión a tierra
200 mm
1 m