Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de pH Eutech™ pHTestr 10BNC
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores de pH en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio.
Marca: Thermo Scientific™ 01X366904
170.00 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Descripción
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores de pH en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio. Los comprobadores de bolsillo BNC Eutech™ pHTestr 10BNC son opciones ideales para comprobaciones de pH rápidas y precisas y aplicaciones rutinarias en laboratorios, plantas de producción y escuelas.
Características:
- Gran pantalla - la pantalla LCD doble mejora la legibilidad y proporciona información completa sobre el medidor
- Carcasa resistente al agua y al polvo con clasificación IP67, mantiene la integridad de su comprobador incluso en condiciones adversas. ¡Además flota!
- Electrodos seleccionables por el usuario con conectores BNC - para una mayor flexibilidad con elección de electrodos para aplicaciones específicas
- Calibración con botón pulsador con reconocimiento automático de tampones - calibración rápida y sencilla sin errores de calibración
- Selección de estándares de tampón de pH USA o NIST con hasta 3 puntos
- El apagado automático ahorra energía de la batería cuando el dispositivo no se usa.
- La función de retención congela la lectura momentáneamente para facilitar la visualización
- Autodiagnóstico con códigos de mensaje para facilitar la solución de problemas.
Aplicaciones
- Generales: Idóneo para una comprobación rápida y precisa del pH en piscinas, balnearios, acuarios y operaciones hidropónicas o en cualquier lugar donde sea necesario medir el pH con frecuencia.
- Industrial: Uso para torres de refrigeración, pruebas de agua para procesamiento de alimentos y pruebas de procesos/aguas residuales en el acabado de metales, revelado fotográfico, impresión e industrias químicas.
- Educativas: Útil en las escuelas, muchas aplicaciones de laboratorio y estudios de ecología.
Especificaciones
pHTestr 10 BNC resistente al agua con MTC; sensor de conector BNC; resolución de pH de ± 0,1 (solo medidor - el electrodo se debe pedir por separado) | |
Pantalla personalizada doble grande, autodiagnóstico; función de retención; apagado automático después de 8,5 minutos | |
De - 1 a 15 | |
3 | |
±0,1 pH | |
0,1 pH | |
4 pilas alcalinas de botón de 1,5 V |
± 0,01 | |
Automático | |
0,01 | |
Pantalla LCD doble con indicador de batería, códigos/mensajes de error | |
pHTestr 10BNC | |
Sí (ATC) | |
> 500 h |