Learn More
Pastillas de tampón de pH Eutech™
Eutech™ ofrece pastillas de tampón de pH para su uso con electrodos y medidores de pH.
Marca: Thermo Scientific Eutech 01X038202
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Las pastillas de tampón de pH Eutech™ se utilizan para realizar calibraciones de pH rápidas, precisas y prácticas. Incluye 10 tiras y 10 comprimidos por caja
Características:
- 10 tiras x 10 pastillas por caja
Especificaciones
Naranja | |
o manual | |
7 | |
100 Tablets |
pH 7 Buffer Tablet, Box of 100 | |
Electrodos y medidores de pH | |
Pastilla | |
Solución de tampón |