Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ PC 450 Multi-parameter Meter Kit
Measure multiple parameters in a cost-effective and convenient way by using only one Eutech™ multi-parameter meter.
695.00€ - 978.00€
Especificaciones
Salidas | USB o RS232 |
---|---|
Adaptador de CA | Adaptador de alimentación universal opcional |
Exactitud (conductividad) | ±1 % de la escala completa |
Exactitud (mV) | ± 0,2 mV + 2 LSD o + 0,5 % de la lectura, lo que sea mayor |
Exactitud (pH) | ±0,01 |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15327063
|
Thermo Scientific™
01X651636 |
Solo medidor PC 450: Medidor, dos pilas AA |
695.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15357063
|
Thermo Scientific™
01X651637 |
Medidor PC 450 y electrodo Combi: Medidor, electrodo combinado pH/conductividad/ATC, dos pilas AA |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Your all-in-one solution for multi-parameter research work in the lab. The multi-parameter Eutech PC 450 measures pH / mV / Conductivity / Total Dissolved Solids / Temperature. It accepts a single pH/Con probe or separate pH and conductivity probes.
Features
- Switch between pH, mV, conductivity and TDS with a press of a button
- Large, backlit custom display – Lets you view measurement with temperature
- Grip-Clip™ – Quickly and easily secures separate pH and conductivity electrodes simultaneously to your sample container or beaker
- Calibrate up to 5 points automatically with USA or NIST buffer groups (up to 6 points with DIN). New manual option allows calibration with up to 5 custom buffer standards you
- Auto buffer recognition – Automatically identifies the correct pH buffer for rapid calibration
- Intuitive, user-friendly icons – Electrode status displays pH slope or cell constant
- Auto-range conductivity from 0 to 199.9 mS in five ranges – With up to five calibration points
- Selectable cell constant – 0.10, 1.00 or 10.0
- Adjustable temperature coefficient – From 0.00 to 10.00 % per ºC
- Conductivity-to-TDS factor – Adjustable from 0.40 to 1.00
- Selectable ºC/ºF – Choose units to best fit your application
- Ready indicator, manual or automatic measurement hold feature and optional automatic shutoff function
- Store up to 500 data sets; easy USB or RS232 output with optional data cables
- Built-in real-time clock stamps stored data and calibration data with time and date – Meets standards for GLP (Good Laboratory Practices)
- Built-in stand with wall-mount – Allows for easy benchtop measurement and storage
Especificaciones
USB o RS232 | |
±1 % de la escala completa | |
±0,01 | |
Alarma de «calibración necesaria» | |
Hasta seis puntos: USA, NIST, DIN o personalizado | |
LCD gráfica, retroiluminada | |
pH, ORP, Ión, Conductividad, SDT, Salinidad, Resistividad, ORP, Ion, Conductivity, TDS, Salinity, Resistivity | |
±2000 mV | |
De 0 a 200 ppt (factor TDS 1,0) | |
De -10,0 °C a +110,0 °C | |
Dos pilas AA (incluidas), > 100 horas (sin retroiluminación); adaptador de CA (opcional) | |
0,1 mV ± 999,9 mV; 1 mV por encima | |
±0,5 °C, ±0,9 °F | |
0.1 °C/°F | |
Medidor: 1 lb |
Adaptador de alimentación universal opcional | |
± 0,2 mV + 2 LSD o + 0,5 % de la lectura, lo que sea mayor | |
±1 % de la escala completa | |
Automático/manual; un punto por intervalo | |
Temperatura: Automático o manual, de -10 a 110 °C | |
IP 67 | |
De 0 a 200 mS, de 0 a 20 mS si se utiliza la sonda COMBI03BW | |
Desde -2,00 hasta 16,00 | |
0,01 | |
Almacena hasta 500 conjuntos de datos | |
De 0,01 μS a 0,1 mS | |
De 0,01 ppm a 0,1 ppt | |
De 14,0° a 230,0 °F | |
Medidor: 20 × 8,3 × 5,7 cm | |
Medidor: 0,5 kg |