Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ PC 450 Multi-parameter Meter Kit
Measure multiple parameters in a cost-effective and convenient way by using only one Eutech™ multi-parameter meter.
Marca: Thermo Scientific™ 01X651636
Detalles adicionales : Peso : 1.50000kg
Descripción
Your all-in-one solution for multi-parameter research work in the lab. The multi-parameter Eutech PC 450 measures pH / mV / Conductivity / Total Dissolved Solids / Temperature. It accepts a single pH/Con probe or separate pH and conductivity probes.
Características
- Cambie entre pH, mV, conductividad y TDS con solo pulsar un botón.
- Gran pantalla retroiluminada y personalizada: le permite ver las mediciones con indicación de temperatura.
- Grip-Clip™: asegura rápida y fácilmente electrodos de pH y conductividad independientes de forma simultánea al recipiente de muestras o vaso de precipitado.
- Calibre automáticamente hasta 5 puntos con grupos de tampones de USA o NIST (hasta 6 puntos con DIN). La nueva opción manual permite la calibración hasta con 5 estándares de tampón personalizados.
- Reconocimiento automático del tampón: identifica automáticamente el tampón de pH correcto para una calibración rápida.
- Iconos intuitivos y fáciles de usar: el estado de los electrodos muestra la pendiente de pH o la constante de celda.
- Conductividad de intervalo automático de 0 a 199,9 mS en cinco intervalos: hasta con cinco puntos de calibración
- Selección de constante de celda: 0,10; 1,00 o 10,0
- Coeficiente de temperatura ajustable: de 0,00 a 10,00 % por ºC
- Factor de conductividad a TDS: ajustable de 0,40 a 1,00
- Selección de ºC/ºF: elija las unidades que mejor se adapten a su aplicación.
- Indicador de listo, función de retención de medición manual o automática y función de apagado automático opcional.
- Almacene hasta 500 conjuntos de datos; sencilla salida RS232 o USB con cables de datos opcionales.
- Los registros de reloj en tiempo real integrados almacenan datos y datos de calibración con la fecha y la hora – Cumplen los estándares de GLP (buenas prácticas de laboratorio)
- Soporte integrado con montaje en pared: para facilitar el almacenamiento y la medición de sobremesa.
Especificaciones
USB o RS232 | |
±1 % de la escala completa | |
±0,01 | |
Alarma de «calibración necesaria» | |
Hasta seis puntos: USA, NIST, DIN o personalizado | |
Solo medidor PC 450: Medidor, dos pilas AA | |
IP 67 | |
De 0 a 200 mS, de 0 a 20 mS si se utiliza la sonda COMBI03BW | |
Desde -2,00 hasta 16,00 | |
0,01 | |
Almacena hasta 500 conjuntos de datos | |
De 0,01 μS a 0,1 mS | |
De 0,01 ppm a 0,1 ppt | |
De 14,0° a 230,0 °F | |
Medidor: 20 × 8,3 × 5,7 cm | |
Medidor: 0,5 kg |
Adaptador de alimentación universal opcional | |
± 0,2 mV + 2 LSD o + 0,5 % de la lectura, lo que sea mayor | |
±1 % de la escala completa | |
Automático/manual; un punto por intervalo | |
Temperatura: Automático o manual, de -10 a 110 °C | |
LCD gráfica, retroiluminada | |
pH, ORP, Ión, Conductividad, SDT, Salinidad, Resistividad, ORP, Ion, Conductivity, TDS, Salinity, Resistivity | |
±2000 mV | |
De 0 a 200 ppt (factor TDS 1,0) | |
De -10,0 °C a +110,0 °C | |
Dos pilas AA (incluidas), > 100 horas (sin retroiluminación); adaptador de CA (opcional) | |
0,1 mV ± 999,9 mV; 1 mV por encima | |
±0,5 °C, ±0,9 °F | |
0.1 °C/°F | |
Medidor: 1 lb |