Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ Glass-body Conductivity Electrode for CyberScan CON 1500
Get quick and accurate conductivity measurements in the field, laboratories, and schools.
Marca:  Thermo Scientific™ 93X219038
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11806362
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Eutech™ Conductivity Electrodes for CyberScan CON 1500 are used in conductivity meters in various applications. Get quick and accurate conductivity measurements in the field, laboratories, and schools.
Características
  • Parámetro: Conductividad
  • Conector de clavija doble
Especificaciones
Especificaciones
K = 1,0
CyberScan CON 1500
Electrodo de conductividad de 2 anillos con cuerpo de vidrio, constante de celda K = 1,0, conector de clavija doble, cable de 1 m (para CON 1500)
2 anillos con cuerpo de vidrio
Electrodo de conductividad
Doble clavija
1 m