Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ ECDOGEN-S and ECDOTPII-S Dissolved Oxygen Process Electrodes
Get a wide range of Eutech™ Dissolved Oxygen (DO) meters and probes that measure the amount of gaseous oxygen dissolved in a solution in various educational, laboratory and industrial applications.
Marca:  Thermo Scientific™ 01X247507
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15616397
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Get a range of Eutech™ ECDOGEN-S and ECDOTPII-S Dissolved Oxygen Process Electrodes. These are Delrin housing-body galvanic Dissolved Oxygen electrodes with Pt100, 5 m tinned open-ended cable. They are used with Eutech™ Alpha DO 2000 galvanic wall-mount Dissolved Oxygen controller/transmitter.
Características:
  • ECDOGEN-S: Sistema de medición de OD galvánico para fines generales, por ejemplo, acuicultura y aguas residuales
    • EECDOTPII-S: Sistema de medición de OD galvánico para bajo nivel de OD, por ejemplo, plantas de energía e instalaciones de prueba de corrosión de metales
    • Caudal: 50 mm/s (depende de la temperatura y el nivel de O2)
    • Presión nominal: 6 bares (87 psi)
    • Material: Carcasa Delrin
    • Membrana: Polietileno de alta densidad (HPDE)
    • Cable: Integrado de 5 m resistente al agua con extremos estañados
    • Peso: 670 g
Especificaciones
Especificaciones
Electrodo de oxígeno disuelto galvánico con cuerpo en carcasa Delrin con Pt100, cable de extremo abierto estañado de 5 m, para medición de OD de uso general
5 m
De 32° a 122 °F
Transmisor/controlador de oxígeno disuelto Alpha DO 2000
152,4 mm
DO
De 0,50 a 20 ppm
16,3 ft
De 40 a 50 segundos para alcanzar el 95 % de la lectura real
De 0,50 a 20 ppm
58,4 mm
Galvánico
Pt100
De 0 °C a 50 °C