Learn More
Eutech™ Conductivity/Resistivity ECCS10-1-0S Process Electrode
Product Code. 11798136
Change view
Click to view available options
Temperature (Metric) Range:
-5°C to +50°C
Unit Size:
Each
Product Code. Temperature (Metric) Range Unit Size
11798136 -5°C to +50°C Each
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11798136 Supplier Thermo Scientific Eutech Supplier No. ECCS1010S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    470.00€
    455.40€ / paquete de 1
    Ahorro 14.60€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Add to basket
Add to basket
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Get quick and accurate conductivity measurements in the field, laboratories, and schools.
Eutech™ Conductivity Electrodes are used in conductivity meters in various applications. Eutech™ Conductivity/Resistivity ECCS10-1-0S Process Electrode is used for general conductivity measurements, low conductivity measurements, conductivity measurements with ATC, and conductivity measurements of power plant & condensate water.
More Specifications
  • Pressure Rating at 25 ºC: 3.4 bar (50 psi)
  • Thread: ½” NPT
  • Cable: Integrated 7.5 m (24.6 ft) 6-wire double-shielded, tinned ends
  • Weight: 590 g
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Cell Constant K = 1.0, 2-cell
    For Use With (Equipment) Alpha 2000 Series Conductivty Meter
    Temperature (Metric) Range -5°C to +50°C
    Type Conductivity Electrode
    Description Conductivity electrode with Pt100, cell constant K=1.0, stainless steel with 25 ft tinned open-ended cable (with ½ inch nylon plastic cap threading)
    Diameter (Metric) Body 12.8 mm
    Length (English) Cable 24.6 ft.
    Length (Metric) 168 mm
    Length (Metric) Cable 7.5 m
    Material Stainless Steel (316), Nylon Plastic Fitting
    Measurement Ranges 0.01 to 100 mS/cm
    Temperature Sensor Pt100, 3-wire
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Name des Produkts
    Wählen Sie ein Thema
    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.