Learn More
Varilla de europio, 9,52 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7059411
Click to view available options
Cantidad:
10 mm
50 mm
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7440-53-1
Eu
151.96
MFCD00010992
OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N
europio, atom, ingot, acmc-1bj8v, europium, chip, in mineral oil, foil, 1.0mm 0.04in thick, foil, 0.1mm 0.004in thick, foil, 0.25mm 0.01in thick, rod, 9.52 mm 0.375in dia, ingot reo , packed in mineral oil
23981
CHEBI:32999
europium
[Eu]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7440-53-1
Eu
151.96
MFCD00010992
OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N
europio, atom, ingot, acmc-1bj8v, europium, chip, in mineral oil, foil, 1.0mm 0.04in thick, foil, 0.1mm 0.004in thick, foil, 0.25mm 0.01in thick, rod, 9.52 mm 0.375in dia, ingot reo , packed in mineral oil
23981
CHEBI:32999
europium
[Eu]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado en aceite mineral
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Europium rod
Color Gris-plata
Nombre de nota ≈9.52 mm (0.375 in.) dia.
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3208
Cantidad 10 mm
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Peso ≈0.37g/mm
Formulario ≈ 0,37 g/mm, varilla de fundición, diámetro aproximado