Learn More
Óxido de europio(III), 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Catalog Number p-4408089
84.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1308-96-9
Eu2O3
351.93
MFCD00010997
AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N
europium oxide, europia, europium trioxide, dieuropium trioxide, europium sesquioxide, europium 3+ oxide, europium oxide euo1.5, europium 3+ ; oxygen 2-
159371
europio(3+);oxígeno(2-)
[O--].[O--].[O--].[Eu+3].[Eu+3]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1308-96-9
Eu2O3
351.93
MFCD00010997
AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N
europium oxide, europia, europium trioxide, dieuropium trioxide, europium sesquioxide, europium 3+ oxide, europium oxide euo1.5, europium 3+ ; oxygen 2-
159371
europio(3+);oxígeno(2-)
[O--].[O--].[O--].[Eu+3].[Eu+3]
Europium(III) oxide is used as an agent for the manufacture of fluorescent glass. It can be used in the anti-counterfeiting phosphors in euro banknotes and red or blue phosphor in television sets. It shows a useful application as an activator for yttrium based phosphors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Europium(III) oxide
Punto de fusión 2291°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (REO)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.92
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto White powder or chunks
Densidad 7.42g/cm3