Learn More
Europium(III) chloride hexahydrate, 99.99%, (trace metal basis), ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 193010010
Detalles adicionales : CAS : 13759-92-7 Peso : 0.05100kg
Cantidad. 1g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10786233
  • 29.60€ / 1 g
Stock EU 7
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
for ultra trace analysis
Especificaciones
13759-92-7
Cl3Eu·6H2O
366.4
MFCD00149701
Especificaciones
Europium(III) chloride hexahydrate
99.99%
EuCl3·6H2O
15,186
Solubility in water: soluble
366.4
99.99%
4.8900g/mL
Solubility in water: soluble.
0.01% max.
850.0°C
13759-92-7
Cl3Eu·6H2O
MFCD00149701
10, 3854
366.4
Crystalline Powder, Crystals, and/or Chunks
Trace Metal Basis
Glass bottle
4.89
White
1g
Videos
SDS Documentos