Learn More
Cloruro de europio(III) hexahidrato, 99,9 %, (base de trazas metálicas), malla -10, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-222508
81.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13759-92-7
Cl3Eu·6H2O
366.4
MFCD00149701
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13759-92-7
Cl3Eu·6H2O
366.4
MFCD00149701
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Europium(III) chloride hexahydrate
Punto de fusión 850.0°C
Nombre de nota 99.9%
Color Blanco
Forma física Crystals
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.90%
Fórmula lineal EuCl3·6H2O
Índice Merck 10, 3854
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.4
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 4.89
Densidad 4.8900g/mL