Learn More
Alfa Aesar™ Europium(III) 2,4-pentanedionate hydrate, 99.9% (REO)
Marca:  Alfa Aesar™ 013209.06
Detalles adicionales : CAS : 181266-82-0 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11376658
  • 209.00€ / 5 g
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
181266-82-0
467.306
GLDOQTGHEKXAIO-KJVLTGTBSA-K
131675702
CC(=CC(=O)C)[O-].CC(=CC(=O)C)[O-].CC(=CC(=O)C)[O-].O.[Eu+3]
C15H23EuO7
MFCD00192170
europium iii 2,4-pentanedionate hydrate reo
europium(3+);(Z)-4-oxopent-2-en-2-olate;hydrate
Especificaciones
Europium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
140°C (decomposition)
181266-82-0
C15H23EuO7
europium iii 2,4-pentanedionate hydrate reo
CC(=CC(=O)C)[O-].CC(=CC(=O)C)[O-].CC(=CC(=O)C)[O-].O.[Eu+3]
467.306
449.29 (Anhydrous)
99.9%
Hygroscopic
5g
(REO)
MFCD00192170
GLDOQTGHEKXAIO-KJVLTGTBSA-K
europium(3+);(Z)-4-oxopent-2-en-2-olate;hydrate
131675702
Powder
Videos
SDS Documentos