Learn More
Eppendorf™ Micropipeta de volumen variable monocanal Research™ plus EU-IVD
Las micropipetas Eppendorf Research Plus ultraligeras satisfacen las necesidades más exigentes en cuanto a precisión y exactitud, además de ofrecer máxima ergonomía y mayor flexibilidad.
Marca:  Eppendorf™ 3120000020
Detalles adicionales : Peso : 0.72000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10724165
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
The ultra light Eppendorf Research plus pipette meets the highest needs in precision and accuracy – combined with ultimate ergonomics and increased flexibility.
  • Pipeta de desplazamiento de aire para un pipeteo preciso de soluciones acuosas
  • Disfrute de las diferencias de peso y fuerzas de pipeteo: la pipeta mecánica ultraligera se ha diseñado de acuerdo con los estrictos criterios del Eppendorf PhysioCare Concept y limita el esfuerzo de la mano y del brazo
  • Su cono de punta con resorte (no disponible para pipetas de 5 ml y 10 ml) para una mínima fuerza de fijación de la punta ayuda a reducir el esfuerzo
  • Eppendorf Research plus ofrece una fuerza de eyección de punta de hasta 3,6  N
  • Ajuste su pipeta en cuestión de segundos para una mejor precisión durante el pipeteo de diversos líquidos difíciles de dispensar, tales como el etanol, o incluso durante el pipeteo a altas altitudes. Capacidad para volver a los ajustes de fábrica sin calibración
  • Capacidad para esterilizar en autoclave la pipeta completa o solo la parte inferior de acuerdo con sus necesidades para garantizar un funcionamiento sin contaminación
Especificaciones
Especificaciones
EU-IVD
Esterilizable en autoclave
No
1
Micropipeta manual monocanal
Pipeteo de avance, pipeteo de retroceso, eliminación de sobrenadantes, mezcla de muestras, extracción de fase, determinación de volumen, carga de recipientes de reacción, geles y placas
epT.I.P.S.™ 20 μl
Gris medio
epT.I.P.S. 20 µl
Research™ Plus™
De 0,5 a 10 μl
Certificados
Ver productos accesorios