Learn More
Abnova™ ETV4 (Human) Recombinant Protein
Human ETV4 full-length ORF ( AAH07242, 1 a.a. - 207 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso AAH07242
ID de gen (Entrez) 2118
Nombre ets variant 4
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16104711
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00002118-P01.10UG
10 μg
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16114711
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00002118-P01.25UG
25 μg
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MYLHTEGFSGPSPGDGAMGYGYEKPLRPFPDDVCVAPEKFEGDIKQEGVGAFREGPPYQRRGALQLWQFLVALLDDPTNAHFIAWTGRGMEFKLIEPEEVARLWGIQKNRPAMNYDKLSRSLRYYYEKGIMQKVAGERYVYKFVCEPEALFSLAFPDNQRPALKAEFDRPVSEEDTVPLSHLDESPAYLPELAGPAQPFGPKGGYSY
Especificaciones
Especificaciones
AAH07242
ets variant 4
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
E1A-F, E1AF, PEA3, PEAS3
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
2118
Wheat germ expression system
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ETV4