missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ETS1 Mouse anti-Human, Rat, Clone: 4F2D4, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Especificaciones

Antígeno ETS1
Clon 4F2D4
Concentración 1 mg/mL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16828625
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
66598-1-IG-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16818625
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
66598-1-IG-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Principal Names: c-Ets-1; v-ets erythroblastosis virus E26 oncogene homlog 1 (avian); ETS-1; EWSR2; p54; Official Gene Symbol: ETS1 Gene ID: 2113 (Human) Gene Map Locus: 11q23.3 (Human) ETS1, a 441 A.A protein, is a member of DNA-binding ETS protein family. It is a multifunctional protein consisting of an N-terminal pointed domain, a central transactivation domain and 2 auto inhibitory domains flanked on both sides of conserved C-terminal Ets domain. It interacts with factors including PEBP2alphaA, p300/CBP and mediates transactivation of Osteopontin, Presenilin-1, Stromelysin and Collagenase. It is activated by Ras/MAPK signaling and its expression is up-regulated in resting T-cells. Its activity is modulated by various factors including AP-1, Sp-1, c-myb and MafB. Sp100 activates ETS1 in nuclear bodies. It interacts with EAP1/Daxx and causes repression of MMP1 and BCL2 transactivation. It interacts with STAT6 and modulates Socs-1 expression induced by IL-4. It interacts with GATA3 and positively regulates Tax-1 dependant IL-5 expression.
Especificaciones

Especificaciones

ETS1
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
ETS 1, ETS1, EWSR2, p54, Protein C ets 1
ETS1
IgG2b
Protein A
Antibody
4F2D4
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Rat
P14921, P41156
2113, 24356
ETS1 Fusion Protein Ag2127
Primary
-20°C
ETS1
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications