Learn More
Etiniltri-n-butiltin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7048062
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
994-89-8
C14H28Sn
315.088
MFCD00009420
YEMJHNYABQHWHL-UHFFFAOYSA-N
tributylstannylacetylene, ethynyltri-n-butyltin, ethynyltributylstannane, tributyl ethynyl stannane, stannane, tributylethynyl, tributylethynyl tin, ethynyltributyltin, tributylethynyltin, tributylstannylethyne, tributyl ethynyl tin
621176
tributil(etinil)estannano
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C#C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
994-89-8
C14H28Sn
315.088
MFCD00009420
YEMJHNYABQHWHL-UHFFFAOYSA-N
tributylstannylacetylene, ethynyltri-n-butyltin, ethynyltributylstannane, tributyl ethynyl stannane, stannane, tributylethynyl, tributylethynyl tin, ethynyltributyltin, tributylethynyltin, tributylstannylethyne, tributyl ethynyl tin
621176
tributil(etinil)estannano
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C#C
Used to prepare vinylstannanes and stannylisoxazoles. Ethynylation reagent for azaaromatics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza para la preparación de vinilestannanos y estanilisoxazoles. Reactivo de etinilación para azaaromáticos.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes y del agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethynyltri-n-butyltin
Densidad 1.08
Punto de ebullición 70°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Fórmula lineal HC≡C-Sn(CH2CH2CH2CH3)3
Índice de refracción 1.477
Cantidad 1 g
Número UN UN2788
Beilstein 3537659
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.09
Porcentaje de pureza 96%