Learn More
(Etiltio)trimetilsilano, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-132363
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
5573-62-6
C5H14SSi
134.31
MFCD00042890
HXAFQWICVBBXMZ-UHFFFAOYSA-N
ethylthio trimethylsilane, ethylthiotrimethylsilane, ethylthio trimethylsilane, technical grade, acmc-20aplk, trimethyl ethylthio silane, ethyl thio trimethylsilane, ethyl trimethylsilyl sulfide, trimethylsilyl ethyl sulfide, ethylsulfanyl trimethylsilane, ethylsulfanyl trimethyl silane
2733426
etilsulfanil(trimetil)silano
CCS[Si](C)(C)C
5573-62-6
C5H14SSi
134.31
MFCD00042890
HXAFQWICVBBXMZ-UHFFFAOYSA-N
ethylthio trimethylsilane, ethylthiotrimethylsilane, ethylthio trimethylsilane, technical grade, acmc-20aplk, trimethyl ethylthio silane, ethyl thio trimethylsilane, ethyl trimethylsilyl sulfide, trimethylsilyl ethyl sulfide, ethylsulfanyl trimethylsilane, ethylsulfanyl trimethyl silane
2733426
etilsulfanil(trimetil)silano
CCS[Si](C)(C)C
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (Ethylthio)trimethylsilane
Nombre de nota 90%
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.8300g/mL
Punto de ebullición 69°C to 70°C (100.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 16°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5SSi(CH3)3
Índice de refracción 1.4470 to 1.451
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.3
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (Ethylthio)trimethylsilane, tech.
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.