Learn More
Ácido etilfosfónico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
Ethylphosphonic acid is used as an internal standard in the determination of fosfomycin in human plasma. It is also used in the synthesis of nucleotide analogs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido etilfosfónico se utiliza como patrón interno en la determinación de la fosfomicina en el plasma humano. También se utiliza en la síntesis de análogos de nucleótidos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con bases y agentes oxidantes fuertes.
El ácido etilfosfónico se utiliza como patrón interno en la determinación de la fosfomicina en el plasma humano. También se utiliza en la síntesis de análogos de nucleótidos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con bases y agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethylphosphonic acid |
Punto de fusión | 58°C to 62°C |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN3261 |
Beilstein | 1743032 |
Sinónimo | styrylboronic acid, e-styrylboronic acid, e-phenylethenylboronic acid, trans-2-phenylvinylboronic acid, e-2-phenylethenyl boronic acid, 2-phenylvinylboronic acid, trans-phenylethenylboronic acid, trans-phenylvinylboronic acid, e-styreneboronic acid |
SMILES | CCP([O-])([O-])=O |
Nombre IUPAC | ácido [(E)-2-feniletenil]borónico |
PubChem CID | 5702628 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 110.06 |