Learn More
Ethylmercurithiosalicylic acid, sodium salt, 97.0-101.0%, ACROS Organics™
88.00€ - 2107.20€
CAS 54-64-8
Fórmula molecular C9H9HgNaO2S
Molecular Weight (g/mol) 404.811
Número MDL MFCD00013062
InChI Key RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo thimerosal, thiomersal, thiomersalate, mercurothiolate, sodium merthiolate, sodium ethylmercurithiosalicylate, merthiolate, thimerosalate, thimerosalum, thimersalate
PubChem CID 16684434
ChEBI CHEBI:9546
IUPAC Name sodium;(2-carboxylatophenyl)sulfanyl-ethylmercury
SMILES CC[Hg]SC1=CC=CC=C1C(=O)[O-].[Na+]
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10020920 SDS Ver documentos Acros Organics
118680050
5g Glass bottle 88.00€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 7
Añadir a la cesta
10030920 SDS Ver documentos Acros Organics
118680250
25g Glass bottle 174.80€
25 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 4
Añadir a la cesta
10336460 SDS Ver documentos Acros Organics
118681000
100g Glass bottle 666.30€
100 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 15
Añadir a la cesta
10033313 SDS Ver documentos Acros Organics
118685000
500g Glass bottle 2107.20€
500 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
54-64-8
404.811
RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
16684434
sodium;(2-carboxylatophenyl)sulfanyl-ethylmercury
C9H9HgNaO2S
MFCD00013062
thimerosal, thiomersal, thiomersalate, mercurothiolate, sodium merthiolate, sodium ethylmercurithiosalicylate, merthiolate, thimerosalate, thimerosalum, thimersalate
CHEBI:9546
CC[Hg]SC1=CC=CC=C1C(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Ethylmercurithiosalicylic acid, sodium salt
97.0-101.0%
2-(C2H5HgS)C6H4CO2Na
15, 9470
RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
sodium;(2-carboxylatophenyl)sulfanyl-ethylmercury
16684434
404.8
97.0 to 101.0% (on dried substance)
0.5% max. (vacuum/P2O5)
Glass bottle
Cream to White
6 to 8 (1% soln.)
250°C
54-64-8
C9H9HgNaO2S
MFCD00013062
thimerosal, thiomersal, thiomersalate, mercurothiolate, sodium merthiolate, sodium ethylmercurithiosalicylate, merthiolate, thimerosalate, thimerosalum, thimersalate
CC[Hg]SC1=CC=CC=C1C(=O)[O-].[Na+]
404.811
CHEBI:9546
Powder
Authentic
ion mercuric: < 0.7%
Solubility in water: 1g/1mL (20°C). Other solubilities: 1g/8mL in alcohol, 1g/10mL in methanol, almost insoluble in ether and benzene
232.0°C to 233.0°C
5g