Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido etilmercuritiosalicílico, sal sódica, 97,0-101,0 %
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
- El ácido etilmercuritiosalicílico es un reactivo oxidante que inhibe los sitios activos que contienen sulfhidrilo de varias enzimas
- También se conoce como sal sódica de ácido timerosal o 2-(etilmercuriomercato)benzoico.
- Puede unirse a compuestos sulfhidrilos, como glutatión, cisteína y grupos de sulfhidrilo de proteínas
- Además, puede activar canales de calcio de trifosfato de inositol en membranas del retículo endoplásmico, lo que resulta en la regulación de las funciones celulares
Aplicaciones
- El ácido etilmercuritiosalicílico se ha investigado ampliamente como conservante en investigaciones de laboratorio con medicamentos, incluidos estudios de vacunas
- Se ha demostrado que presenta propiedades antifúngicas y antisépticas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethylmercurithiosalicylic acid, sodium salt |
Punto de fusión | 232.0°C to 233.0°C |
Color | De crema a blanco |
pH | 6 to 8 (1% soln.) |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 100 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.0-101.0% |
Fórmula lineal | 2-(C2H5HgS)C6H4CO2Na |
Temperatura de inflamación | 250°C |
Índice Merck | 15, 9470 |