Learn More
Etil nipecotato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736495
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
5006-62-2
C8H15NO2
157.21
MFCD00005991
XIWBSOUNZWSFKU-UHFFFAOYSA-N
ethyl nipecotate, ethyl 3-piperidinecarboxylate, nipecotic acid ethyl ester, 3-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, ethylpiperidine-3-carboxylate, 3-ethoxycarbonyl piperidine, 3-piperidinecarboxylic acid, ethyl ester, piperidine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethylnipecotate, a-ethyl nipecotate
98969
piperidina-3-carboxilato de etilo
CCOC(=O)C1CCCNC1
5006-62-2
C8H15NO2
157.21
MFCD00005991
XIWBSOUNZWSFKU-UHFFFAOYSA-N
ethyl nipecotate, ethyl 3-piperidinecarboxylate, nipecotic acid ethyl ester, 3-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, ethylpiperidine-3-carboxylate, 3-ethoxycarbonyl piperidine, 3-piperidinecarboxylic acid, ethyl ester, piperidine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethylnipecotate, a-ethyl nipecotate
98969
piperidina-3-carboxilato de etilo
CCOC(=O)C1CCCNC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl nipecotate
Densidad 1.0100g/mL
Punto de ebullición 102°C to 104°C (7.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 90°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4580 to 1.461
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.01
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl nipecotate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.