Learn More
Alfa Aesar™ Ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt
Marca:  Alfa Aesar™ 022425.22
Detalles adicionales : CAS : 17572-97-3 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11318047
  • 81.30€ / 100 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 27-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
17572-97-3
406.515
FYZXEMANQYHCFX-UHFFFAOYSA-K
62717
C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)[O-].[K+].[K+].[K+]
C10H13K3N2O8
MFCD00013304
edetate tripotassium, tripotassium edta, edta tripotassium salt, ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt, tripotassium hydrogen ethylenediaminetetraacetate, sequestrene 50k3, unii-kia5203u1h, tripotassium ethylenediaminetetraacetate, edta-3k, glycine, n,n'-1,2-ethanediylbis n-carboxymethyl-, tripotassium salt
tripotassium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]acetate
Especificación
Ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt
100g
C10H13K3N2O8
edetate tripotassium, tripotassium edta, edta tripotassium salt, ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt, tripotassium hydrogen ethylenediaminetetraacetate, sequestrene 50k3, unii-kia5203u1h, tripotassium ethylenediaminetetraacetate, edta-3k, glycine, n,n'-1,2-ethanediylbis n-carboxymethyl-, tripotassium salt
C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)[O-].[K+].[K+].[K+]
406.515
406.46
Odorless
17572-97-3
MFCD00013304
FYZXEMANQYHCFX-UHFFFAOYSA-K
tripotassium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]acetate
62717
Crystalline