Learn More
Ácido etilendiaminotetraacético, (EDTA), solución de 0,5 M, grado de biología molecular , ultrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frascos Nalgene
Descripción
Agente quelante utilizado en muchos tampones de enzimas y en concentraciones más altas, como inactivador de enzimas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethylenediaminetetraacetic acid |
Envase | Frascos Nalgene |
Cantidad | 100 mL |
Beilstein | 3900609 |
Grado | Biología molecular, ultrapuro |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0,5 M |
Forma física | Solución |