Learn More
Solución de sal de disodio EDTA con complejo de cinc añadido (solución B), solución de 1 ml = 1 grado de dureza alemán en 100 ml de agua, para complexometría, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
6 x 500 mL
10 L
6 x 1 L
Envase:
Cubitainer
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Descripción
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
- Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
- Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
- Reactivos para complexometría:
- Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
- Agentes de enmascaramiento
- Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution with zinc complex added (solution B) |
CAS | 7646-85-7, 60-00-4, 7732-18-5 |
% máx. CAS | 0.7, 0.02 |
Fórmula molecular | Cl2Zn |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Clave InChI | JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Zn++] |
Nombre IUPAC | Dicloruro de cinc(2+) |
Peso molecular (g/mol) | 136.28 |
Envase | Frasco de polietileno |