Learn More
EDTA disodium salt solution, Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.1 M EDTA-Na2, for complexometry, Honeywell Fluka™
Marca:  Honeywell Fluka 34550-500ML
Detalles adicionales : CAS : 139-33-3 Peso : 0.50000kg
Cantidad. 500mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15614280
  • 35.71€ / 500 ml
Fecha de envío estimada
del proveedor 31-07-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
3822669
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution
MFCD00070672
139-33-3
[-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
NONH for all modes of transport
Especificaciones
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution
139-33-3
[-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
NONH for all modes of transport
ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
disodium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)azaniumyl]ethyl-(carboxylatomethyl)azaniumyl]acetate
57339238
500mL
336.21g/mol
C10H14N2Na2O8
MFCD00070672
3822669
C(C[NH+](CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])[NH+](CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].[Na+].[Na+]
336.208
CHEBI:64734