Learn More
Sal disódica de ácido etilendiaminotetraacético, solución 0,1 M (0,2 N), solución estándar NIST lista para usar, para análisis volumétricos, cumple las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP, Fisher Chemical
56.30 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
10 L
Envase:
Bolsa en caja
Frasco de plástico de HDPE
Descripción
Sal disódica de ácido etilendiaminotetraacético, solución 0,1 M (0,2 N), solución estándar NIST lista para usar, para análisis volumétricos, cumple las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP
Especificaciones
Color | Incolora |
Envase | Frasco de plástico de HDPE |
Cantidad | 2.5 L |
Nombre IUPAC | disodio;2-[2-[bis(carboxilatometilo)azaniumilo]etil-(carboxilatometilo)azaniumilo]acetato |
Forma física | Líquido |