Learn More
Ácido etilendiaminotetraacético, solución salina disódica 0,01 M (0,02 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical
Catalog Number 10010190
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Bolsa en caja
Frasco de plástico de HDPE
139-33-3
C10H14N2Na2O8
336.21
MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
57339238
CHEBI:64734
disodio;2-[2-[bis(carboxilatometilo)azaniumilo]etil-(carboxilatometilo)azaniumilo]acetato
[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
139-33-3
C10H14N2Na2O8
336.21
MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
57339238
CHEBI:64734
disodio;2-[2-[bis(carboxilatometilo)azaniumilo]etil-(carboxilatometilo)azaniumilo]acetato
[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Ácido etilendiaminotetraacético, solución salina disódica 0,01 M (0,02 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Envase Frasco de plástico de HDPE