Learn More
EDTA disodium salt dihydrate, Reag. Ph. Eur., 99-101%, ≤0.1% NTA (HPLC), for complexometry, Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7072115
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
6 x 50 g
1 kg
6 x 100 g
25 kg
6 x 1 kg
6381-92-6
C10H18N2Na2O10
372.24
MFCD00150037,MFCD00003541
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
44120005
O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
6381-92-6
C10H18N2Na2O10
372.24
MFCD00150037,MFCD00003541
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
44120005
O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Reag. Ph. Eur., 99-101%, ≤0.1% NTA (HPLC), for complexometry
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
Cantidad 50 g
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3900609
Temperatura de inflamación >100°C (>212°F)
Nombre IUPAC disodio; 2-[2-[bis(carboximetil)amino]etil-(carboxilatometil)amino]acetato; dihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.24g/mol
Porcentaje de pureza 99 to 101%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.