Learn More
EDTA disodium salt dihydrate, Reag. Ph. Eur., 99-101%, ≤0.1% NTA (HPLC), for complexometry, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
6 x 50 g
1 kg
6 x 100 g
25 kg
6 x 1 kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | EDTA disodium salt dihydrate |
Punto de fusión | 248°C (decomposition)(literature) |
Nombre de nota | Reag. Ph. Eur., 99-101%, ≤0.1% NTA (HPLC), for complexometry |
% máx. CAS | ≤100.0000% |
Cantidad | 25 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99 to 101% |
Fórmula lineal | C10H14N2Na2O8 · 2H2O |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3900609 |
Temperatura de inflamación | >100°C (>212°F) |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.