Learn More
Ácido etilendiaminotetraacético, sal disódica dihidrato, para electroforesis, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Especificaciones
Punto de fusión | 252°C |
Color | Blanco |
pH | 4 to 6 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 100 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 372.23g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |