Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido etilenodiaminotetraacético, dihidrato de sal disódica, 99+ %, para análisis
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológico, reactivo de quelación/complexación
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate |
Punto de fusión | 252.0°C |
Color | Blanco |
pH | 4.0 to 6.0 (1% soln. at 20°C) |
Pérdida por secado | 11.4% max. (200°C, 3 hrs) |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.0 to 101% (On dry substance) |
Envase | Tambor de plástico |
Cantidad | 5 kg |
Índice Merck | 15, 3565 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.