Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido etilenodiaminotetraacético, dihidrato de sal disódica, 99+ %, para análisis
Catalog Number 10416790
92.50 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
65.66 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6381-92-6
C10H18N2Na2O10
372.24
MFCD00150037,MFCD00003541
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
44120005
disodio; 2-[2-[bis(carboximetil)amino]etil-(carboxilatometil)amino]acetato; dihidrato
O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6381-92-6
C10H18N2Na2O10
372.24
MFCD00150037,MFCD00003541
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
44120005
disodio; 2-[2-[bis(carboximetil)amino]etil-(carboxilatometil)amino]acetato; dihidrato
O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Tampón biológico, reactivo de quelación/complexación
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológico, reactivo de quelación/complexación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
Punto de fusión 252.0°C
Color Blanco
pH 4.0 to 6.0 (1% soln. at 20°C)
Pérdida por secado 11.4% max. (200°C, 3 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0 to 101% (On dry substance)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Índice Merck 15, 3565
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol (95%),insoluble in chloroform and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.23
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Análisis
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.