Learn More
Ácido etilendiaminotetraacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1000 g
5000 g
Descripción
Ethylenediaminetetraacetic acid is used as a complexing agent for many cations. It prevents metal ion impurities and used to remove excess iron from the body. It acts as a sequestering agent in cosmetic products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido etilenodiaminotetraacético se utiliza como agente de acomplejante para muchos cationes. Evita las impurezas de iones metálicos y se utiliza para eliminar el exceso de hierro del cuerpo. Actúa como un agente secuestrador en productos cosméticos.
Solubilidad
Soluble en hidróxido de sodio, carbonato de sodio, solución de amoníaco, ácido y disolventes orgánicos comunes. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estables. Incompatible con cobre, aleaciones de cobre, níquel, aluminio, agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
El ácido etilenodiaminotetraacético se utiliza como agente de acomplejante para muchos cationes. Evita las impurezas de iones metálicos y se utiliza para eliminar el exceso de hierro del cuerpo. Actúa como un agente secuestrador en productos cosméticos.
Solubilidad
Soluble en hidróxido de sodio, carbonato de sodio, solución de amoníaco, ácido y disolventes orgánicos comunes. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estables. Incompatible con cobre, aleaciones de cobre, níquel, aluminio, agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethylenediaminetetraacetic acid |
Punto de fusión | ∼245°C (decomposition) |
Fórmula lineal | (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2 |
Cantidad | 5000 g |
Beilstein | 1716295 |
Índice Merck | 14,3517 |
Información de solubilidad | Soluble in sodium hydroxide,sodium carbonate,ammonia solution,acid and common organic solvents. Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 292.24 |
Porcentaje de pureza | 99% |