Learn More
Etilenglicol, grado espectrofotométrico, >99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4408353
57.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 x 1 L
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
107-21-1
C2H6O2
62.068
MFCD00002885
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
174
CHEBI:30742
etano-1,2-diol
C(CO)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
107-21-1
C2H6O2
62.068
MFCD00002885
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
174
CHEBI:30742
etano-1,2-diol
C(CO)O
For use in spectrophotometryEthylene glycol is used in spectrophotometry and environmental testing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethylene glycol
Punto de fusión °C to 13°C
Densidad 1.113 g/mL
Punto de ebullición 196°C to 198°C
Temperatura de inflamación 119°C (246°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Índice de refracción 1.431
Cantidad 1 L
Beilstein 505945
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Miscible with water,toluene,tetrahydrofuran,alcohol,chloroform and other organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 62.07
Grado Esprectrofotométrico
Forma física Líquido