Learn More
Ethylene glycol, Spectrophotometric grade, >99%, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 044529.M1
Detalles adicionales : CAS : 107-21-1 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 4 x 1L
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11495270
  • 184.00€ / 4 litros
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
107-21-1
62.068
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
174
ethane-1,2-diol
C2H6O2
MFCD00002885
ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
CHEBI:30742
C(CO)O
Especificaciones
Ethylene glycol
4 x 1L
>99%
MFCD00002885
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
ethane-1,2-diol
174
62.07
Sprectrophotometric
1.113g/mL
107-21-1
C2H6O2
ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
C(CO)O
62.068
CHEBI:30742