Learn More
Ethylene Glycol Diethyl Ether, 98%, Honeywell™
Catalog Number p-7120428
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
629-14-1
C6H14O2
118.176
MFCD00009253
LZDKZFUFMNSQCJ-UHFFFAOYSA-N
ethylene glycol diethyl ether, diethyl cellosolve, ethane, 1,2-diethoxy, hisolve eme, 3,6-dioxaoctane, glyme-1, diethyl glycol, 2-ethoxyethyl ethyl ether, egdee, diethylether ethylenglykolu
12375
1,2-diethoxyethane
CCOCCOCC
629-14-1
C6H14O2
118.176
MFCD00009253
LZDKZFUFMNSQCJ-UHFFFAOYSA-N
ethylene glycol diethyl ether, diethyl cellosolve, ethane, 1,2-diethoxy, hisolve eme, 3,6-dioxaoctane, glyme-1, diethyl glycol, 2-ethoxyethyl ethyl ether, egdee, diethylether ethylenglykolu
12375
1,2-diethoxyethane
CCOCCOCC
Nombre del producto químico o material Ethylene Glycol Diethyl Ether
Color Yellow
Densidad 0.842g/mL at 25°C
Punto de ebullición 121°C
Temperatura de inflamación 22°C (71.6°F)
Fórmula lineal CH3CH2OCH2CH2OCH2CH3
Cantidad 100 mL
Número UN UN1153
Beilstein 1732917
Presión de vapor 9.4mmHg (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.17g/mol
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Liquid