Learn More
Etilenglicol diacetato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778568
24.13 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
111-55-7
C6H10O4
146.14
MFCD00008718
JTXMVXSTHSMVQF-UHFFFAOYSA-N
ethylene glycol diacetate, 1,2-diacetoxyethane, glycol diacetate, ethylene diacetate, ethanediol diacetate, 1,2-ethanediol, diacetate, 1,2-ethanediol diacetate, ethylene glycol, diacetate, ethylene diethanoate, aptex donor h-plus
8121
2-acetiloxietil acetato
CC(=O)OCCOC(=O)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
111-55-7
C6H10O4
146.14
MFCD00008718
JTXMVXSTHSMVQF-UHFFFAOYSA-N
ethylene glycol diacetate, 1,2-diacetoxyethane, glycol diacetate, ethylene diacetate, ethanediol diacetate, 1,2-ethanediol, diacetate, 1,2-ethanediol diacetate, ethylene glycol, diacetate, ethylene diethanoate, aptex donor h-plus
8121
2-acetiloxietil acetato
CC(=O)OCCOC(=O)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethylene glycol diacetate
Punto de fusión -41°C
Densidad 1.1200g/mL
Punto de ebullición 186°C to 187°C
Temperatura de inflamación 82°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CO2CH2CH2O2CCH3
Índice de refracción 1.4142 to 1.4162
Cantidad 500 mL
Beilstein 02, 142
Índice Merck 15, 3853
Gravedad específica 1.12
Información de solubilidad Solubility in water: 160g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene,miscible with ethanol and acetone
Viscosidad 2.58 mm2/s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido