Learn More
Bis-p-toluenosulfonato de etilenglicol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Descripción
Ethylene di(p-toluenesulfonate) [Ethylene glycol ditosylate] has been used in the synthesis of, cyclohexyl-fused 1,4,7-triazacyclononane, 1,2-ethylenecalix[6]arene, 1,3- and 1,4-calix[6]crown-3, 1,3- and 1,4-calix[6]crown-4, 1,4-calix[6]benzocrown-4, 1,2- and 1,3-calix[6]crown-5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El di(p-toluensulfonato) de etileno [ditosilato de etilenglicol] se ha utilizado en la síntesis de 1,4,7-triazaciclononano fundido con ciclohexilo, 1,2-etilenocalix[6]areno, 1,3- y 1,4-calix[6]corona-3, 1,3- y 1,4-calix[6]corona-4, 1,4-calix[6]benzocorona-4, 1,2- y 1,3-calix[6]corona-5.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
El di(p-toluensulfonato) de etileno [ditosilato de etilenglicol] se ha utilizado en la síntesis de 1,4,7-triazaciclononano fundido con ciclohexilo, 1,2-etilenocalix[6]areno, 1,3- y 1,4-calix[6]corona-3, 1,3- y 1,4-calix[6]corona-4, 1,4-calix[6]benzocorona-4, 1,2- y 1,3-calix[6]corona-5.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethylene glycol bis-p-toluenesulfonate |
Punto de fusión | 122°C to 127°C |
Cantidad | 10 g |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 370.45 |
Porcentaje de pureza | 97% |