Learn More
Etilenglicol, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 13486369
81.98 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
58.20 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 L
Envase:
Tambor de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethylene Glycol
Punto de fusión -13,0 °C
CAS 107-21-1
Punto de ebullición 196.0°C to 198.0°C
Cantidad 5 L
Temperatura de inflamación 116°C
Envase Tambor de plástico
Índice de refracción 1.4300 to 1.4330
Gravedad específica 1.113
Fórmula molecular C2H6O2
Fórmula lineal HOCH2CH2OH
Viscosidad 21 mPa.s (20°C)
Sinónimo ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with acetic acid, acetone, glycerol,, pyridine, lower aliphatic alcohols,, aldehydes and ketones, slightly soluble in ether, practically insoluble in benzene and hydrocarbons
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CO)O
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 62.068
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
Formula Weight (peso de la fórmula) 62.06
Grado Técnico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylene glycol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.