Learn More
Etilenglicol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081567
18.93 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
107-21-1
C2H6O2
62.068
MFCD00002885
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
174
CHEBI:30742
etano-1,2-diol
C(CO)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
107-21-1
C2H6O2
62.068
MFCD00002885
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
174
CHEBI:30742
etano-1,2-diol
C(CO)O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El etilenglicol se utiliza como precursor para la síntesis de polímeros como fibras de poliéster, resinas y polietileno tereftalato, que se puede aplicar en la fabricación de botellas de plástico. Actúa como intermediario en la síntesis del 1,4-dioxano. Desempeña un papel importante en la síntesis orgánica como grupo protector para los grupos carbonilo. Es un desecante útil debido a su alto punto de ebullición y afinidad con el agua. Desempeña un papel importante para eliminar el vapor de agua del gas natural antes de continuar con otros procesos. Su principal aplicación es como medio de transferencia de calor de convección en automóviles y ordenadores refrigerados por líquido.
Solubilidad
Miscible con agua, tolueno, tetrahidrofurano, alcohol, cloroformo y otros disolventes orgánicos.
Notas
Higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos fuertes, agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, aldehídos y aluminio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethylene glycol
Punto de fusión -13°C
Densidad 1.113
Punto de ebullición 196°C to 198°C
Cantidad 250 g
Temperatura de inflamación 119°C (246°F)
Olor Sweet
Índice de refracción 1.431
Fórmula lineal HOCH2CH2OH
Beilstein 505945
Índice Merck 14,3798
Información de solubilidad Miscible with water,toluene,tetrahydrofuran,alcohol,chloroform and other organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 62.07
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylene glycol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethylene glycol