Learn More
Ethyl chloroformate, 97%, Acros Organics™
Marca:  Acros Organics 181085000
Detalles adicionales : CAS : 541-41-3 Peso : 0.61750kg Transport : UN number : 1182 Chem class : 6.1 Pack group : I
Cantidad. 500mL
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10407950
  • 65.50€ / 500 ml
Fecha de envío estimada
del proveedor 03-02-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Coupling reagent
Especificaciones
541-41-3
108.52
ethyl chloroformate, ethyl chlorocarbonate, cathyl chloride, ethoxycarbonyl chloride, chloroformic acid ethyl ester, ethylchloroformate, carbonochloridic acid, ethyl ester, chloro ethoxy methanone, ethylchloorformiaat, etil cloroformiato
ethyl carbonochloridate
C3H5ClO2
RIFGWPKJUGCATF-UHFFFAOYSA-N
10928
CCOC(=O)Cl
Especificaciones
Ethyl chloroformate
10°C
1.3950 to 1.3960
0.46 mPa.s (20°C)
-81.0°C
541-41-3
C3H5ClO2
03,1
15,3839
Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes in alcohol, soluble in benzene, chloroform and ether, soluble in most organic solvents
CCOC(=O)Cl
108.52
108.52
1.1350g/mL
Glass bottle
1.135
94.0°C
500mL
96% min. (GC)
ClCO2C2H5
01,364; 02,193; 04,228; 05,294; 07,147; 09,214; 12,223
ethyl chloroformate, ethyl chlorocarbonate, cathyl chloride, ethoxycarbonyl chloride, chloroformic acid ethyl ester, ethylchloroformate, carbonochloridic acid, ethyl ester, chloro ethoxy methanone, ethylchloorformiaat, etil cloroformiato
RIFGWPKJUGCATF-UHFFFAOYSA-N
ethyl carbonochloridate
10928
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Ethyl chloroformate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos