Learn More
Etilo 5-pirimidinacarboxilato, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-3770739
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
40929-50-8
C7H8N2O2
152.15
MFCD03094043
YCWDQAKDVQNVAR-UHFFFAOYSA-N
ethyl 5-pyrimidinecarboxylate, 5-pyrimidinecarboxylic acid, ethyl ester, pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl5-pyrimidinecarboxylate, 5-ethoxycarbonylpyrimidine, ethylpyrimidine-5-carboxylate, 2-ethylpyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylic acid ethyl ester
4223810
etilo pirimidina-5-carboxilato
CCOC(=O)C1=CN=CN=C1
40929-50-8
C7H8N2O2
152.15
MFCD03094043
YCWDQAKDVQNVAR-UHFFFAOYSA-N
ethyl 5-pyrimidinecarboxylate, 5-pyrimidinecarboxylic acid, ethyl ester, pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl5-pyrimidinecarboxylate, 5-ethoxycarbonylpyrimidine, ethylpyrimidine-5-carboxylate, 2-ethylpyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylic acid ethyl ester
4223810
etilo pirimidina-5-carboxilato
CCOC(=O)C1=CN=CN=C1
Nombre del producto químico o material Ethyl 5-pyrimidinecarboxylate
Densidad 1.1600g/mL
Punto de ebullición 102°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.16
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 5-pyrimidinecarboxylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.